Palladium : Platinum (2.5:2.5)% sur carbone, pâte Type 122
Fournisseur: Thermo Scientific
H36548.06 H36548.14 H36548.22
H36548.06EA 106 EUR InStock
H36548.06 H36548.14 H36548.22
Palladium : Platinum (2.5:2.5)% sur carbone, pâte Type 122
Palladium : Platinum
CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: Solid Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD03613605
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: Solid
Appearance: Black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD03613605
Formule: Pd:Pt
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03613605
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité