1,3-Dibromoacétone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H37325.14EA 348 EUR InStock
H37325.14 H37325.03 H37325.06
1,3-Dibromoacétone 98%
1,3-Dibromoacétone
Formule: BrH₂CC(O)CH₂Br
MW: 215,87 g/mol
Point d'ébullition: 97…98 °C (21 mmHg)
Point de fusion: 29…30 °C
Point d'éclair: 102 °C (216 °F)
Numéro CAS: 816-39-7
EINECS: 212-430-8
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité