Palladium 10% sur une pâte de charbon actif (50% eau) Type 39
Fournisseur: Thermo Scientific
H37431.06 H37431.14 H37431.22
H37431.06EA 186 EUR InStock
H37431.06 H37431.14 H37431.22
Palladium 10% sur une pâte de charbon actif (50% eau) Type 39
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: Solid Appearance: Dark grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD03457879
Formule: Pd
MW: 106,420 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité