Palladium 5% sur charbon actif Type 487
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H37587.06 H37587.14
H37587.06EA 89.3 EUR InStock
H37587.06 H37587.14
Palladium 5% sur charbon actif Type 487
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: Powder Appearance: Dark grey Odour: Odourless UN No.: UN1362 MDL No.: MFCD03457879
Formule: Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ONU: 1362
ADR: 4.2,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité