2,2-Dimethyl-N-[3-(4,4,5,5-tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]propionamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50015.MDEA 81.9 EUR InStock
H50015.MD H50015.03
2,2-Dimethyl-N-[3-(4,4,5,5-tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]propionamide 98%
2,2-Dimethyl-N-[3-(4,4,5,5-tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]propionamide
Formule: C₁₆H₂₅BN₂O₃
Point de fusion: 155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658997
Numéro CAS: 532391-30-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité