N-(3-Hydroxypyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropionamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50035.03EA 241 EUR InStock
H50035.03 H50035.MD
N-(3-Hydroxypyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropionamide 98%
N-(3-Hydroxypyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07776841
Numéro CAS: 169205-93-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité