2-Chloro-4-iodopyridine-3-carboxaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50048.06EA 737 EUR InStock
H50048.06
2-Chloro-4-iodopyridine-3-carboxaldehyde 98%
2-Chloro-4-iodopyridine-3-carboxaldehyde
Formule: C₆H₃ClINO
MW: 267,45 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095294
Numéro CAS: 153034-90-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité