3-(2-Methoxy-3-pyridyl)acrylic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50063.03EA 212 EUR InStock
H50063.03 H50063.06
3-(2-Methoxy-3-pyridyl)acrylic acid 95%
3-(2-Methoxy-3-pyridyl)acrylic acid
Formule: C₉H₉NO₃
MW: 179,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781156
Numéro CAS: 131674-41-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité