5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-(aminomethyl)pyridine, 2-BOC protected, 2-(Boc-amino)-5-(aminomethyl)pyridine
H50078.03 H50078.06
H50078.03EA 161 EUR InStock
H50078.03 H50078.06
5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine 97%
5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 187237-37-2 Molecular Formula: C11H17N3O2 Formula Weight: 223.28 Melting Point: 132-134° MDL No.: MFCD07781132
Formule: C₁₁H₁₇N₃O₂
MW: 223,28 g/mol
Point de fusion: 132…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781132
Numéro CAS: 187237-37-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité