1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Pyrrolidine-3-carboxylic acid, N-BOC protected
H50080.03 H50080.MD
H50080.03EA 195 EUR InStock
H50080.03 H50080.MD
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 99%
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 59378-75-5 Molecular Formula: C10H17NO4 Formula Weight: 215.25 Melting Point: 128-137° MDL No.: MFCD02179181
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
MW: 215,25 g/mol
Point de fusion: 128…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179181
Numéro CAS: 59378-75-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité