2-Cyclopropylmethoxy-3-iodopyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50084.03 H50084.06
H50084.03EA 177 EUR InStock
H50084.03 H50084.06
2-Cyclopropylmethoxy-3-iodopyridine 97%
2-Cyclopropylmethoxy-3-iodopyridine
Purity: 97% CAS No.: 766557-62-4 Molecular Formula: C9H10INO Formula Weight: 275.09 MDL No.: MFCD06659010
Formule: C₉H₁₀INO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659010
Numéro CAS: 766557-62-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité