2-Isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50089.03 H50089.06
H50089.03EA 179 EUR InStock
H50089.03 H50089.06
2-Isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde 98%
2-Isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 885278-10-4 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 MDL No.: MFCD06804560
Formule: C₉H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06804560
Numéro CAS: 885278-10-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité