2-(Boc-amino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50094.MDEA 74.5 EUR InStock
H50094.MD H50094.03
2-(Boc-amino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester 98%
2-(Boc-amino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₆H₂₅BN₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08063072
Numéro CAS: 1072944-99-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité