2-n-Propoxypyridine-3-carboxaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50114.03EA 158 EUR InStock
H50114.03
2-n-Propoxypyridine-3-carboxaldehyde 98%
2-n-Propoxypyridine-3-carboxaldehyde
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06804561
Numéro CAS: 885278-12-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité