6-Pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50126.03EA 191 EUR InStock
H50126.03 H50126.06
6-Pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde 98%
6-Pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200881
Numéro CAS: 261715-39-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité