Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50172.03 H50172.06
H50172.03EA 60.8 EUR InStock
H50172.03 H50172.06
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol 96%
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol
Purity: 96% CAS No.: 107818-20-2 Molecular Formula: C7H5NOS Formula Weight: 151.19 MDL No.: MFCD01863636
Formule: C₇H₅NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863636
Numéro CAS: 107818-20-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité