5-Benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50173.03 H50173.MD
H50173.03EA 173 EUR InStock
H50173.03 H50173.MD
5-Benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde 96%
5-Benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde
Purity: 96% CAS No.: 56795-92-7 Molecular Formula: C15H12N2O2 Formula Weight: 252.28 MDL No.: MFCD00191784
Formule: C₁₅H₁₂N₂O₂
MW: 252,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191784
Numéro CAS: 56795-92-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité