1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50225.03 H50225.06
H50225.03EA 93 EUR InStock
H50225.03 H50225.06
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 2644-93-1 Molecular Formula: C7H10N2O Formula Weight: 138.17 Melting Point: 80-83° Boiling Point: 132°/12mm MDL No.: MFCD00159623
Formule: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 132 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 80…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159623
Numéro CAS: 2644-93-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité