N1,N1-Dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H50291.03 H50291.MD
H50291.03EA 288 EUR InStock
H50291.03 H50291.MD
N1,N1-Dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine 98%
N1,N1-Dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine
Purity: 98% CAS No.: 6342-21-8 Molecular Formula: C10H16N2 Formula Weight: 164.25 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD01631934
Formule: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631934
Numéro CAS: 6342-21-8
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité