(4'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)methanamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50297.03EA 368 EUR InStock
H50297.03 H50297.MD
(4'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)methanamine 97%
(4'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)methanamine
Formule: C₁₃H₁₂FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864430
Numéro CAS: 884504-18-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité