6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50313.03EA 309 EUR InStock
H50313.03 H50313.MD
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 99%
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₅ClN₂O₂
MW: 196,59 g/mol
Point de fusion: 246…247 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02186559
Numéro CAS: 182181-19-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité