1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methylpyrazole-3-carboxylic acid
H50317.03 H50317.MD
H50317.03EA 161 EUR InStock
H50317.03 H50317.MD
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Purity: 96% CAS No.: 25016-20-0 Molecular Formula: C5H6N2O2 Formula Weight: 126.11 Odour: Odourless Melting Point: 146-156° MDL No.: MFCD00464254
Formule: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,12 g/mol
Point de fusion: 146…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464254
Numéro CAS: 25016-20-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité