2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H50333.03 H50333.MD
H50333.03EA 330 EUR InStock
H50333.03 H50333.MD
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine 97%
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine
Purity: 97% CAS No.: 62821-88-9 Molecular Formula: C7H13N3 Formula Weight: 139.20 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD04967722
Formule: C₇H₁₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04967722
Numéro CAS: 62821-88-9
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité