Isopropyl glycolate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50334.03 H50334.06
H50334.03EA 103 EUR InStock
H50334.03 H50334.06
Isopropyl glycolate 96%
Isopropyl glycolate
Purity: 96% CAS No.: 623-61-0 Molecular Formula: HOCH2CO2CH(CH3)2 Formula Weight: 118.13 MDL No.: MFCD00046747
Formule: HOCH₂CO₂CH(CH₃)₂
MW: 118,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046747
Numéro CAS: 623-61-0
EINECS: 210-804-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité