3-(4-Chlorosulphonylphenyl)propionic acid 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Chlorosulphonyl)dihydrocinnamic acid3-(4-(Chlorosulphonyl)phenyl)propanoic acid
H50384.06EA 771 EUR InStock
H50384.06 H50384.03
3-(4-Chlorosulphonylphenyl)propionic acid 99%
3-(4-Chlorosulphonylphenyl)propionic acid
Formule: C₉H₉ClO₄S
MW: 248,69 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179510
Numéro CAS: 63545-54-0
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité