1-Naphthylacetyl chloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H50386.06EA 522 EUR InStock
H50386.06 H50386.03
1-Naphthylacetyl chloride 95%
1-Naphthylacetyl chloride
Formule: C₁₂H₉ClO
MW: 204,66 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C (0,6 mmHg)
Densité: 1,23
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00175852
Numéro CAS: 5121-00-6
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité