3-(Benzyloxy)benzoyl chloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H50410.MDEA 52.8 EUR InStock
H50410.MD H50410.03
3-(Benzyloxy)benzoyl chloride 95%
3-(Benzyloxy)benzoyl chloride
Formule: C₁₄H₁₁ClO₂
MW: 246,7 g/mol
Point de fusion: 40…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258040
Numéro CAS: 61535-46-4
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité