8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H50433.03 H50433.06
H50433.03EA 78.4 EUR InStock
H50433.03 H50433.06
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 98%
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Purity: 98% CAS No.: 6759-78-0 Molecular Formula: C10H6N2O Formula Weight: 170.17 Melting Point: 133-136° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00216717
Formule: C₁₀H₆N₂O
Point de fusion: 133…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216717
Numéro CAS: 6759-78-0
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité