Biphenyl-3-carboxaldehyde 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50453.MDEA 78.7 EUR InStock
H50453.MD H50453.03
Biphenyl-3-carboxaldehyde 95%
Biphenyl-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01740432
Numéro CAS: 1204-60-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité