5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbaldehyde 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50483.03 H50483.06
H50483.03EA 98.5 EUR InStock
H50483.03 H50483.06
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbaldehyde 99%
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 38401-67-1 Molecular Formula: C12H10O2S Formula Weight: 218.28 MDL No.: MFCD00663639
Formule: C₁₂H₁₀O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00663639
Numéro CAS: 38401-67-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité