2-Chloro-3-cyano-6-(4-methoxyphenyl)pyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50520.03EA 261 EUR InStock
H50520.03 H50520.MD
2-Chloro-3-cyano-6-(4-methoxyphenyl)pyridine 98%
2-Chloro-3-cyano-6-(4-methoxyphenyl)pyridine
Formule: C₁₃H₉ClN₂O
MW: 244,68 g/mol
Point de fusion: 148 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215274
Numéro CAS: 306977-91-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité