4-Chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50537.03EA 312 EUR InStock
H50537.03 H50537.MD
4-Chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine 98%
4-Chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₁₂H₇ClN₂S
MW: 246,72 g/mol
Point de fusion: 125…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00218029
Numéro CAS: 182198-35-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité