N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-N,N-dimethylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50584.06EA 545 EUR InStock
H50584.06 H50584.03
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-N,N-dimethylamine 98%
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-N,N-dimethylamine
Formule: C₁₀H₁₄BrN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100113
Numéro CAS: 50638-54-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité