N-(2-Bromobenzyl)acetamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50599.06EA 630 EUR InStock
H50599.06 H50599.03
N-(2-Bromobenzyl)acetamide 97%
N-(2-Bromobenzyl)acetamide
Formule: C₉H₁₀BrNO
MW: 228,09 g/mol
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00831169
Numéro CAS: 74315-07-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité