2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50673.03 H50673.MD
H50673.03EA 185 EUR InStock
H50673.03 H50673.MD
2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime 97%
2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime
Purity: 97% CAS No.: 258521-20-9 Molecular Formula: C10H10N4O3 Formula Weight: 234.22 MDL No.: MFCD01764763
Formule: C₁₀H₁₀N₄O₃
MW: 234,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01764763
Numéro CAS: 258521-20-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité