5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-1H-tetrazole
H50677.03 H50677.06
H50677.03EA 90.1 EUR InStock
H50677.03 H50677.06
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole 95%
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole
Purity: 95% CAS No.: 2251-79-8 Molecular Formula: C8H5F3N4 Formula Weight: 214.15 MDL No.: MFCD00052525
Formule: C₈H₅F₃N₄
MW: 214,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06248886
Numéro CAS: 2251-79-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité