Ethyl-3-tert-butyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50678.03EA 164 EUR InStock
H50678.03 H50678.06
Ethyl-3-tert-butyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-3-tert-butyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₂
MW: 196,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173782
Numéro CAS: 916791-97-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité