Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H50688.03EA 97.3 EUR InStock
H50688.03
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine 97%
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine


Formule: C₁₀H₂₁N₃O
MW: 199,298 g/mol
Point d'ébullition: 106…107 °C (0,2 mmHg)
Point de fusion: 36…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191217
Numéro CAS: 4892-89-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité