2-Hydrazinoquinoléine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50700.03 H50700.MD
H50700.03EA 235 EUR InStock
H50700.03 H50700.MD
2-Hydrazinoquinoléine 97%
2-Hydrazinoquinoléine
Purity: 97% CAS No.: 15793-77-8 Molecular Formula: C9H9N3 Formula Weight: 159.19 Melting Point: 141-143° MDL No.: MFCD00041860
Formule: C₉H₉N₃
Point de fusion: 141…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041860
Numéro CAS: 15793-77-8
EINECS: 239-899-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité