3,4-Methylenedioxybenzhydrazide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50713.03 H50713.06
H50713.03EA 49.3 EUR InStock
H50713.03 H50713.06
3,4-Methylenedioxybenzhydrazide 97%
3,4-Methylenedioxybenzhydrazide
Purity: 97% CAS No.: 22026-39-7 Molecular Formula: C8H8N2O3 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 176-178° MDL No.: MFCD00060505
Formule: C₈H₈N₂O₃
MW: 180,16 g/mol
Point de fusion: 176…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060505
Numéro CAS: 22026-39-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité