4-Amino-1-(3-methyl-2-pyridyl)piperidine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50779.MDEA 104 EUR InStock
H50779.MD H50779.03
4-Amino-1-(3-methyl-2-pyridyl)piperidine 99%
4-Amino-1-(3-methyl-2-pyridyl)piperidine
Formule: C₁₁H₁₇N₃
MW: 191,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08060981
Numéro CAS: 902837-09-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité