4-[4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]piperidine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50804.MDEA 72.9 EUR InStock
H50804.MD H50804.03
4-[4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]piperidine
4-[4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]piperidine
Formule: C₁₄H₁₆ClN₃
MW: 261,76 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08060997
Numéro CAS: 902836-38-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité