4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50848.MDEA 72.7 EUR InStock
H50848.MD H50848.03
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid 97%
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08060493
Numéro CAS: 343880-24-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité