Methyl-3-cyanocinnamate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50872.03EA 52 EUR InStock
H50872.03
Methyl-3-cyanocinnamate
Methyl-3-cyanocinnamate
Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064268
Numéro CAS: 52116-81-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité