4-(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50873.03 H50873.MD
H50873.03EA 219 EUR InStock
H50873.03 H50873.MD
4-(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine 97%
4-(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 733748-92-0 Molecular Formula: C10H17N3O Formula Weight: 195.27 Refractive Index: 1.4860 MDL No.: MFCD08061038
Formule: C₁₀H₁₇N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061038
Numéro CAS: 733748-92-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité