3-(3-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50879.03EA 303 EUR InStock
H50879.03 H50879.MD
3-(3-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine 97%
3-(3-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine
Formule: C₉H₁₅N₃O
MW: 181,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061044
Numéro CAS: 139269-06-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité