N-Hydroxypropionamidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Propionamidoxime
H50889.03 H50889.MD
H50889.03EA 171 EUR InStock
H50889.03 H50889.MD
N-Hydroxypropionamidine 97%
N-Hydroxypropionamidine
Purity: 97% CAS No.: 29335-36-2 Molecular Formula: C3H8N2O Formula Weight: 88.11 MDL No.: MFCD03426272
Formule: C₃H₈N₂O
MW: 88,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426272
Numéro CAS: 29335-36-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité