(2,6-Dimethoxyphenoxy)acetic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50894.03EA 50.9 EUR InStock
H50894.03 H50894.MD H50894.06
(2,6-Dimethoxyphenoxy)acetic acid ≥98%
(2,6-Dimethoxyphenoxy)acetic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,2 g/mol
Point de fusion: 79…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06823823
Numéro CAS: 95110-10-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité