1-(5-Methyl-2-pyridinyl)piperazine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50897.MDEA 74.7 EUR InStock
H50897.MD H50897.03
1-(5-Methyl-2-pyridinyl)piperazine 97%
1-(5-Methyl-2-pyridinyl)piperazine
Formule: C₁₀H₁₅N₃
MW: 177,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061050
Numéro CAS: 104395-86-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité