4-Amino-1-isobutyrylpiperidine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H50916.MDEA 81.8 EUR InStock
H50916.MD H50916.03
4-Amino-1-isobutyrylpiperidine 95%
4-Amino-1-isobutyrylpiperidine
Formule: C₉H₁₈N₂O
MW: 170,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061057
Numéro CAS: 172478-05-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité